Merck
W269107
Sigma-Aldrich
2-メチルブチルアルデヒド
≥95%, FG
別名:
2-メチルブタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥20,500
1 KG
¥106,000
8 KG
¥424,000
¥20,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥20,500
1 KG
¥106,000
8 KG
¥424,000
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CHO
CAS番号:
分子量:
86.13
FEMA番号:
2691
Beilstein:
1633540
EC Number:
欧州評議会番号:
575
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.049
NACRES:
NA.21
¥20,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
不純物
<5% isopentanal
屈折率
n20/D 1.3919 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
密度
0.806 g/mL at 20 °C
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
chocolate; coffee
SMILES記法
[H]C(=O)C(C)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
BYGQBDHUGHBGMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-メチルブチルアルデヒドは、大麦カラメル麦芽[1]、ベイクドポテト[2]、全脂粉乳(WMP)中に存在する重要なフレーバー成分の1つとして同定されています。[3]
アプリケーション
  • 黄色ブドウ球菌では、アシル-CoA 合成酵素 MbcS がカルボン酸およびアルデヒド前駆体からの分岐脂肪酸合成をサポート:この研究では、黄色ブドウ球菌における酵素 MbcS の役割を調査し、細菌の成長と病原性にとって不可欠な分岐脂肪酸の合成において、2-メチルブチルアルデヒドが前駆体としてどのように利用されるかを実証しています(Dos Santos Ferreira et al., 2024)。
  • 揮発性短鎖脂肪族アルデヒドが、経口的に発現するカルシウム感知受容体 CaSR を介して味覚変調因子として作用:この研究では、2-メチルブチルアルデヒドなどの揮発性短鎖アルデヒドが、カルシウム感知受容体 CaSR を介して味覚知覚を調節する方法を調査し、食品および香料業界における潜在的な応用に関する洞察を提供しています(Kitajima et al., 2023)。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
23.0 °F
引火点(℃)
-5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W269107-BULK:
W269107-1KG:
W269107-100G-K:
W269107-4KG-K:
W269107-100G:
W269107-4KG:
W269107-SAMPLE:
W269107-8KG-K:
W269107-200G:
W269107-8KG:
W269107-SAMPLE-K:
W269107-BULK-K:
W269107-1G:
W269107-VAR-K:
W269107-800G:
W269107-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of nitrogen flushing and storage temperature on flavor and shelf-life of whole milk powder.
Lloyd MA, et al.
Journal of Dairy Science, 92(6), 2409-2422 (2009)
Relationships between antioxidant activity, color, and flavor compounds of crystal malt extracts.
Woffenden HM, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(11), 5524-5530 (2001)
Effect of cultivar and storage time on the volatile flavor components of baked potato.
Duckham SC, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(20), 5640-5648 (2002)
Yunzi Feng et al.
Food chemistry, 187, 44-52 (2015-05-16)
Aroma extract dilution analysis (AEDA) is widely used for the screening of aroma-active compounds in gas chromatography-olfactometry (GC-O). In this study, three aroma dilution methods, (I) using different test sample volumes, (II) diluting samples, and (III) adjusting the GC injector
Paweł Mochalski et al.
Cell biochemistry and biophysics, 71(1), 323-329 (2014-08-16)
Gas chromatography with mass spectrometric detection combined with head-space needle trap extraction as the pre-concentration technique was applied to identify and quantify volatile organic compounds released or metabolised by human umbilical vein endothelial cells. Amongst the consumed species there were