Merck
36484
Supelco
2-Stearoylglycerol
analytical standard
別名:
β-Monostearin, 2-Monostearin, 2-Monostearoylglycerol, 2-Octadecanoylglycerol, Glycerol β-monostearate, Octadecanoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥70,100
¥70,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥70,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H42O4
CAS番号:
分子量:
358.56
Beilstein:
1799576
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥70,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
ester
保管温度
−70°C
SMILES記法
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(CO)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h20,22-23H,2-19H2,1H3
InChI Key
YQEMORVAKMFKLG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
36484-VAR:
36484-25MG:
36484-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B C Mortimer et al.
Biochimica et biophysica acta, 1046(1), 46-56 (1990-08-28)
In rats, remnant particles derived from chylomicron-like emulsions containing 1,3-dioleoyl-2-stearoylglycerol (OSO) are removed from plasma more slowly than remnants derived from triolein emulsions. The effect associated with a saturated acyl chain at the glycerol 2-position could be reproduced by incorporating
Qi-Zhi Su et al.
Talanta, 202, 285-296 (2019-06-07)
Atmospheric pressure gas chromatography (APGC) coupled to quadrupole time-of-flight (QTOF) and electron ionization mass spectrometry together with commercial library search are two complementary techniques for non-target screening of volatile and semi-volatile compounds. Optimization was first conducted to achieve easier search