スキップする
M1640
DL-α-パルミチン
≥99%
別名:
MG(16:0/0:0/0:0)[rac], α-モノパルミチン, 1-モノヘキサデカノイル-rac-グリセリン, rac-1-パルミトイルグリセリン, rac-グリセリン 1-パルミタート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥23,000
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥125,000
この商品について
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OCO(CH2)14CH3
CAS番号:
分子量:
330.50
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-812-9
Beilstein/REAXYS Number:
1728235
MDL number:
¥23,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
biological source
plant, synthetic (organic)
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3
InChI key
QHZLMUACJMDIAE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α-モノパルミチンはグリセロールをエステル化して得られる脂肪酸(モノアシルグリセロール)であり、セラミドのような脂質構成要素の中に存在します。1-パルミトイルグリセロールは、たとえば神経障害ターゲットエステルやモノアシルグリセロールアシル トランスフェラーゼ(MAG)のようなアシルグリセロールの加水分解と転送を行う酵素を識別し、弁別するための基質として使用することができます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D213576184M2015
description
≥99%
description
≥99%
description
≥99.0% (TLC)
description
≥99%
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
phospholipid
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99%
biological source
synthetic (organic), plant
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-α-パルミチン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
M1640-1G: + M1640-50MG: + M1640-BULK: + M1640-VAR: + M1640-500MG: + M1640-100MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)