Merck
36184
Supelco
オキサミル
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,900
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13N3O3S
CAS番号:
分子量:
219.26
Beilstein:
2212753
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water (Karl Fischer)
mp
95-101 °C
適合性
passes test for identity (NMR)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CNC(=O)O\N=C(/SC)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C7H13N3O3S/c1-8-7(12)13-9-5(14-4)6(11)10(2)3/h1-4H3,(H,8,12)/b9-5-
InChI Key
KZAUOCCYDRDERY-UITAMQMPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36184-VAR:
36184-100MG:4548173904061
36184-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Prosulfocarb PESTANAL®, analytical standard
Supelco
31141
Prosulfocarb
ピリミカルブ PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45627
ピリミカルブ
ノバルロン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32419
ノバルロン
メタラキシル PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32012
メタラキシル
ホスメット PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36195
ホスメット
T J Strathmann et al.
Environmental science & technology, 35(12), 2461-2469 (2001-07-04)
The degradation of two oxime carbamate pesticides, oxamyl and methomyl, was investigated in anoxic solutions containing various metal ions and reducing agents. In reagent-free solutions, these carbamates degrade slowly via base-catalyzed elimination. Rates of carbamate degradation are accelerated by Fe(II)
Rachel K Osborn et al.
Pest management science, 66(3), 253-261 (2009-10-29)
The potential for enhanced degradation of the carbamoyloxime nematicides aldicarb and oxamyl and the organophosphate fosthiazate was investigated in 35 UK agricultural soils. Under laboratory conditions, soil samples received three successive applications of nematicide at 25 day intervals. The second
Steven D Linton et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(10), 2685-2691 (2004-04-28)
Structural modifications were made to a previously described acyl dipeptide caspase inhibitor, leading to the oxamyl dipeptide series. Subsequent SAR studies directed toward the warhead, P2, and P4 regions of this novel peptidomimetic are described herein.
Emmanuel A Tzortzakakis et al.
Pest management science, 59(12), 1311-1320 (2003-12-12)
The root galling index and the densities of eggs in roots and juveniles in soil of the root-knot nematode Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood on tomato, and the effect of these on crop yield were assessed in greenhouse experiments applying various
F Lamberti et al.
Mededelingen (Rijksuniversiteit te Gent. Fakulteit van de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen), 67(3), 699-702 (2003-04-17)
Bunches of 25 g of tomato galled roots containing ca. 270 eggs and juveniles/g of Meloidogyne incognita were buried on 29 September 2001 in gauze bags at the depth of 15, 30 and 45 cm in a sandy loam. The