Merck
35398
Supelco
シンブテロール-(tert-ブチル>-d9)
VETRANAL®, analytical standard
別名:
2-アミノ-5-(2-tert-ブチル-d9-アミノ-1-ヒドロキシエチル)ベンゾニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13D9H10N3O
CAS番号:
分子量:
242.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
質量シフト
M+9
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H19N3O/c1-13(2,3)16-8-12(17)9-4-5-11(15)10(6-9)7-14/h4-6,12,16-17H,8,15H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI Key
YKKQAXQGZIBJFS-GQALSZNTSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
35398-BULK:
35398-10MG:
35398-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)