Merck
CRM79601
Supelco
2-Hydroxy-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid
TraceCERT®, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
α-Hydroxy-1H-1,2,4-triazole-1-propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥52,200
¥52,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥52,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7N3O3
CAS番号:
分子量:
157.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥52,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
品質
Racemate
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C(O)CN1N=CN=C1)=O
InChI
1S/C5H7N3O3/c9-4(5(10)11)1-8-3-6-2-7-8/h2-4,9H,1H2,(H,10,11)
InChI Key
KJRGHGWETVMENC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
CRM79601-10MG:
CRM79601-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)