35373
ヒドラメチルノン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1,5-ビス[4-(トリフルオロメチル)フェニル]-1,4-ペンタジエン-3-オン 2-(1,4,5,6-テトラヒドロ-5,5-ジメチル-2-ピリミジニル)ヒドラゾン, NSC 379665, テトラヒドロ-5,5-ジメチル-2(1H)-ピリミジノン[3-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]-1-[2-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]エテニル]-2-プロピリデン]ヒドラゾン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1(C)CN\C(NC1)=N\N=C(\C=C\c2ccc(cc2)C(F)(F)F)/C=C/c3ccc(cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C25H24F6N4/c1-23(2)15-32-22(33-16-23)35-34-21(13-7-17-3-9-19(10-4-17)24(26,27)28)14-8-18-5-11-20(12-6-18)25(29,30)31/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H2,32,33,35)/b13-7+,14-8+
InChI Key
IQVNEKKDSLOHHK-FNCQTZNRSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
35373-100MG:
35373-VAR:
35373-BULK:
アクティブなフィルタ