Merck
35344
Supelco
アルベンダゾール-(メチル-d3)
VETRANAL®, analytical standard
別名:
メチル-d3 5-(プロピルチオ)-2-ベンゾイミダゾールカルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D3H12N3O2S
CAS番号:
分子量:
268.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(SCCC)ccc2[nH]1
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i2D3
InChI Key
HXHWSAZORRCQMX-BMSJAHLVSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Adrenal gland,Blood,male reproductive organs,spleen
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
35344-BULK:
35344-10MG:
35344-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael Walker et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(4), 489-493 (2016-10-04)
Albendazole, one of the benzimidazole anthelmintics, is used in ruminants and has maximum residue limits in muscle, fat and other tissue owing to reported teratogenicity. Albendazole is extensively metabolised in domestic animals and humans with rapid conversion to a sulphoxide