Merck
34881-M
Sigma-Aldrich
アセトニトリル
≥99.8% (GC), suitable for HPLC-GC, HPLC
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
eCl@ss:
39031501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.03
product name
アセトニトリル, suitable for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)
グレード
HPLC grade
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC-GC: suitable
HPLC: suitable
不純物
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
透過率
200 nm, ≥50%
220 nm, ≥90%
240 nm, ≥99%
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
general analytical
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Acetonitrile (MeCN) may be used as an extraction solvent during the quantification of pesticide residues in fruits and vegetables.
その他情報
Important notice
  • The article number 34881-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34881-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34881-2.5L-M:
34881-1L-M:
34881-6X1L-M:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 412-431 (2003-05-02)
A simple, fast, and inexpensive method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables is introduced. The procedure involves initial single-phase extraction of 10 g sample with 10 mL acetonitrile, followed by liquid-liquid partitioning formed by addition of