Merck
34153
Supelco
Flufenacet OA
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N-(4-Fluorophenyl)-N-(1-methylethyl)oxalamic acid, Flufenacet oxalate, [(4-Fluorophenyl)(1-methylethyl)amino]oxo-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12FNO3
CAS番号:
分子量:
225.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 535
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)N(c1ccc(F)cc1)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H12FNO3/c1-7(2)13(10(14)11(15)16)9-5-3-8(12)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
FFKNXXCOXIZLJD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
34153-10MG:
34153-BULK:
34153-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)