Merck
33992
Supelco
アクロミド
VETRANAL®, analytical standard
別名:
2-クロロ-4-ニトロベンズアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5ClN2O3
CAS番号:
分子量:
200.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NC(=O)c1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O3/c8-6-3-4(10(12)13)1-2-5(6)7(9)11/h1-3H,(H2,9,11)
InChI Key
GFGSZUNNBQXGMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33992-BULK-R:
33992-VAR-R:
33992-100MG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Mooney et al.
Journal of chromatography. A, 1618, 460857-460857 (2020-01-21)
A sensitive and selective method was developed and validated for the determination of 26 anticoccidial compounds (six ionophores and twenty chemical coccidiostats) in surface and groundwater samples at parts-per-quadrillion (pg L-1) to parts-per-trillion (ng L-1) levels by ultra-high performance liquid chromatography with