製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)S(=O)(=O)n1c(nc(Cl)c1-c2ccc(C)cc2)C#N
InChI
1S/C13H13ClN4O2S/c1-9-4-6-10(7-5-9)12-13(14)16-11(8-15)18(12)21(19,20)17(2)3/h4-7H,1-3H3
InChI Key
YXKMMRDKEKCERS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33874-100MG-R:
33874-VAR-R:
33874-BULK-R:
この製品を見ている人はこちらもチェック