Merck
33708
Supelco
4-(2,6-ジメチル-2-ヘプチル)フェノール
analytical standard
別名:
262-NP, 4-(1,1,5-トリメチルヘキシル)フェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24O
CAS番号:
分子量:
220.35
Beilstein:
6504182
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-12(2)6-5-11-15(3,4)13-7-9-14(16)10-8-13/h7-10,12,16H,5-6,11H2,1-4H3
InChI Key
INFJVYKPPXZLJX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33708-10MG-BULK:
33708-BULK:
33708-VAR:
33708-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)