Merck
335940
Sigma-Aldrich
キシレンシアノールFF
Dye content ≥75 %
別名:
XC, アシッドブル-147, キシレンシアノールFF, シアノールFF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H27N2NaO6S2
CAS番号:
分子量:
538.61
カラーインデックス番号:
42135
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
品質水準
形状
powder or crystals
組成
Dye content, ≥75%
mp
295 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 1 mg/mL, blue
λmax
615 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CCNc1ccc(cc1C)C(=C2/C=C\C(=N/CC)C(C)=C2)\c3ccc(cc3S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C25H28N2O6S2.Na/c1-5-26-22-11-7-18(13-16(22)3)25(19-8-12-23(27-6-2)17(4)14-19)21-10-9-20(34(28,29)30)15-24(21)35(31,32)33;/h7-15,26H,5-6H2,1-4H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/b25-19-,27-23+;
InChI Key
VVLFAAMTGMGYBS-AHRQKMASSA-M
関連するカテゴリー
詳細
キシレン・シアノールは、アガロースまたはポリアクリルアミド・ゲル電気泳動中の追跡用色素としてよく使用されます。負電荷をやや帯びており、DNAと同じ方向へ移動するため、ユーザーはゲル中を動く分子の進路をモニターできます。通常、追跡用色素は、約5kbのDNA分子と共に移動します。キシレン・シアノールは、ゲルへのローディング時と電気泳動中のサンプルの観察を容易にするために、ローディングバッファーでも使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
335940-50G:
335940-25G:
335940-BULK:
335940-10G:
335940-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Discriminatory power of agarose gel electrophoresis in DNA fragments analysis.
Lee SV and Abdul RB et al.
Gel Electrophoresis of Nucleic Acids: A Practical Approach (2012)
Kumar A and Garg N
Genetic Engineering (2005)
Frequency of the BRCA1 185delAG mutation among Jewish women with ovarian cancer and matched population controls.
Muto MG
Cancer Research, 56(6), 1250-1252 (1996)
Katrina M Morris et al.
BMC genomics, 16, 1017-1017 (2015-11-28)
The Tasmanian devil (Sarcophilus harrisii) is being threatened with extinction in the wild by a disease known as devil facial tumour disease (DFTD). In order to prevent the spread of this disease a thorough understanding of the Tasmanian devil immune
Luyan Zhang et al.
G3 (Bethesda, Md.), 5(3), 427-439 (2015-01-17)
In this study, we considered four categories of molecular markers based on the number of distinguishable alleles at the marker locus and the number of distinguishable genotypes in clonal F1 progenies. For two marker loci, there are nine scenarios that