蒸気圧
17.5 mmHg ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
濃度
25 wt. % in methanol
不純物
≤10% water
≤2% chloride
密度
0.866 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Liver,thymus
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
334901-4X100ML:4548173962351
334901-BULK:
334901-PZ:
334901-5ML:4548173136547
334901-100ML:4548173136523
334901-500ML:4548173136530
334901-VAR:
アクティブなフィルタ