analytical standard
reference material
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OC[C@]12[C@H](O)C(=O)C(C)=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@]34CO4
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-22-9(2)18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(19)14(24-11)17(15)7-23-17/h4,10-11,13-14,19,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
InChI Key
IDGRYIRJIFKTAN-HTJQZXIKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Pig urine and maize samples by high performance liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS).
- Milk samples by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
32928-5MG:
32928-5MG-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック