スキップする
A6166
3-アセチルデオキシニバレノール
from Fusarium roseum
別名:
3α-アセチルボミトキシン, 3α-アセトキシ-7α,15-ジヒドロキシ-12,13-エポキシトリコテカ-9-エン-8-オン, 3-AcDON
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mg
出荷予測2026年9月24日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥32,900
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥101,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H22O7
CAS番号:
分子量:
338.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
¥32,900
出荷予測2026年9月24日詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Fusarium roseum
Quality Segment
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@@H](C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2)OC(C)=O
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
InChI key
ADFIQZBYNGPCGY-HTJQZXIKSA-N
General description
3-Acetyldeoxynivalenol is a trichothecene mycotoxin, secreted by Fusarium species. It stimulates the activation of c-Jun N-terminal kinase (JNK)/ p38 mitogen-activated protein kinases and prevents protein synthesis. 3-Acetyldeoxynivalenol is a weak inducer of apoptosis.
Application
3-Acetyldeoxynivalenol has been used in a study to compare the ability of two fungi to improve wheat growth, decrease root colonization of Fusarium, and withstand mycotoxins. 3-Acetyldeoxynivalenol has also been used to induce and study anorexia in mice.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
34132A1556D0156
description
from Fusarium roseum
description
~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
biological source
Fusarium roseum
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Skull and crossbones
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
A6166-BULK: + A6166-VAR: + A6166-1MG: + A6166-5MG: + A6166-1MG-PW: + A6166-5MG-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)