製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCOc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
InChI Key
RAOCRURYZCVHMG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
32924-BULK-R:
32924-VAR-R:
32924-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック