Merck
32866
Supelco
ベフルブタミド
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-[4-フルオロ-3-(トリフルオロメチル)フェノキシ]-N-(フェニルメチル)ブタンアミド, N-ベンジル-2-(α,α,α,4-テトラフルオロ-m-トリルオキシ)ブチルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥31,800
¥31,800
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥31,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17F4NO2
CAS番号:
分子量:
355.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥31,800
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC(Oc1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C18H17F4NO2/c1-2-16(17(24)23-11-12-6-4-3-5-7-12)25-13-8-9-15(19)14(10-13)18(20,21)22/h3-10,16H,2,11H2,1H3,(H,23,24)
InChI Key
FFQPZWRNXKPNPX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32866-BULK:
32866-VAR:
32866-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)