Merck
32421
Supelco
スルファクロジン ナトリウム
VETRANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,600
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8ClN4NaO2S
CAS番号:
分子量:
306.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])c2cncc(Cl)n2
InChI
1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1
InChI Key
NIUFFODHMKLSCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Chemical structure: sulfonamide
Sulfaclozine has been used in an experimental study conducted to evaluate different persulfate activation methods.[1]
Sulfaclozine sodium (sulfaclozine) is an anticoccidial drug.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32421-VAR:
32421-100MG:
32421-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elimination of sulfaclozine from water with SO 4- radicals: Evaluation of different persulfate activation methods.
Ismail, Liliane, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 201, 573-581 (2007)