安全性情報
32127
Supelco
Paraben target analyte mix solution
50 μg/mL in acetone, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥90,400
¥90,400
出荷予定日2025年5月24日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥90,400
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥90,400
出荷予定日2025年5月24日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
50 μg/mL in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
構成
Composition:
Methylparaben
Ethylparaben
n-Propylparaben
iso-Propylparaben
n-Butylparaben
iso-Butylparaben
Benzylparaben
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32127-1ML:
32127-VAR:
32127-1ML-BULK:
32127-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)