安全性情報
47377
Supelco
EPA 8270 フェノールMix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in isopropanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
EPA 8270
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in isopropanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    4-Chloro-3-methylphenol
    2-Chlorophenol
    m-Cresol
    p-Cresol
    2,4-Dichlorophenol
    2,6-Dichlorophenol
    2,4-Dimethylphenol
    2,4-Dinitrophenol
    Dinoseb
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    o-Cresol
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    Pentachlorophenol
    Phenol
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol
    2,4,5-Trichlorophenol
    2,4,6-Trichlorophenol
    すべて表示 (18)
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47377-BULK:
47377-VAR:
47377-1ML:
47377:4548173156781
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)