安全性情報
48271
Supelco
HPLCグラジエントシステム分析ミックス
certified reference material, in methanol: water (3:2) (varied conc.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 6 × 1 mL
濃度
in methanol: water (3:2) (varied conc.)
テクニック
HPLC: suitable
適合性
for use with HPLC System Diagnostics
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
詳細
This formulation is designed for evaluating how reliably a chromatographic system is providing such fundamentally important parameters as flow rate, proportioning, and mixing.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Butyl 4-hydroxybenzoate
    Ethyl 4-hydroxybenzoate
    Heptyl paraben
    Methyl 4-hydroxybenzoate
    Phenol
    Propyl 4-hydroxybenzoate
    Uracil
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48271:4548173220505
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael B Hicks et al.
The Analyst, 142(3), 525-536 (2017-01-18)
The use of a coulometric array detector in tandem with HPLC-UV was evaluated for the absolute quantitation of pharmaceutical compounds without standards, an important capability gap in contemporary pharmaceutical research and development. The high-efficiency LC flow-through electrochemical detector system allows