Merck
32096
Supelco
インダジフラム
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-アミノ-4-[(1R,2S)-2,6-ジメチル-インダン-1-イルアミノ]-6-(1-フルオロエチル)-1,3,5-トリアジン, N-[(1R,2S)-2,3-ジヒドロ-2,6-ジメチル-1H-インデン-1-イル]-6-[(1RS)-1-フルオロエチル]-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥61,200
¥61,200
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥61,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20FN5
CAS番号:
分子量:
301.36
Beilstein:
20920435
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥61,200
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(F)c1nc(N)nc(N[C@@H]2[C@@H](C)Cc3ccc(C)cc23)n1
InChI
1S/C16H20FN5/c1-8-4-5-11-7-9(2)13(12(11)6-8)19-16-21-14(10(3)17)20-15(18)22-16/h4-6,9-10,13H,7H2,1-3H3,(H3,18,19,20,21,22)/t9-,10?,13+/m0/s1
InChI Key
YFONKFDEZLYQDH-BOURZNODSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
インダジフラムは雑草防除管理で使用される発芽前アルキルアジン除草剤です。その作用機序には感受性植物のセルロース膜合成の阻害が含まれます。[1][2][3]
アプリケーション
インダジフラムは、紫外線検出器を接続した高速液体クロマトグラフィ(HPLC-UV)による液-液抽出を用いるブドウ中のインダジフラムおよびその代謝残留物の定量の参照標準として使用することができます。[4]
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32096-VAR:
32096-100MG:
32096-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Indaziflam, a new herbicide for pre-emergent control of weeds in turf, forestry, industrial vegetation and ornamentals
Kaapro Jand Hall J
Pakistan journal of weed science research, 18(1), 267-270 (2012)
Smooth crabgrass control with indaziflam at various spring timings
Brosnan.TJ, et al.
Weed Technology, 25(3), 363-366 (2011)
PRE and POST control of annual bluegrass (Poa annua) with indaziflam
Brosnan.TJ, et al.
Weed Technology, 26(1), 48-53 (2012)
Determination of Indaziflam and its metabolite residues in black grapes
Revathi P, et al.
International Journal of Chemical Studies, 5(2), 237-241 (2017)