Merck
30934
Supelco
エタンスルホネート
certified reference material, TraceCERT®
別名:
エタンスルホン酸 エチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10O3S
CAS番号:
分子量:
138.19
Beilstein:
1748749
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOS(=O)(=O)CC
InChI
1S/C4H10O3S/c1-3-7-8(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
PPCXFTKZPBHXIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
30934-VAR:
30934-100MG:
30934-BULK:
30934-120MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhen Liu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 168, 23-29 (2019-02-21)
Alkyl sulfonate esters have been widely concerned as genotoxic impurities (GTIs). A gas chromatography triple-quadrupole mass spectrometry (GC-MS/MS) method has been developed for trace determination of 9 commonly encountered sulfonate esters in drug substances. Three different solvents of acetonitrile (ACN)