グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥85%
フォーム
liquid
不純物
reducing impurities, in accordance
residual solvents, in accordance
substances precipitated by ammonia, in accordance
≤0.001% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% insoluble matters (in water)
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0002%
fluoride (F-): ≤0.0001%
nitrate (NO3-): ≤0.0003%
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤0.002%
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): in accordance
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.0001%
Cr: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.00005%
Na: ≤0.002%
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤0.0001%
Sb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤0.0002%
SMILES記法
OP(O)(O)=O
適合性
passes test for appearance of solution
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30417-4X2.5L-M:
30417-6X1L-M:
30417-BULK-M:
30417-2.5L-M:
30417-1L-M:
アクティブなフィルタ