Merck
29294
Sigma-Aldrich
cis-2-(Fmoc-amino)-cyclohexanecarboxylic acid
purum, ≥98.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-1,2-cis-ACHC-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H23NO4
CAS番号:
分子量:
365.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CCCC[C@@H]1NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-4,7-10,18-20H,5-6,11-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t18-,20+/m1/s1
InChI Key
NZMNDTGOODAUNI-QUCCMNQESA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
29294-VAR-F:
29294-BULK-F:
29294-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)