Merck
28986
Supelco
3-Methylcrotonyl-L-carnitine
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(3-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl)oxy]-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21NO4
CAS番号:
分子量:
243.30
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NB.21
製品28986は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -18±2°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C12H21NO4/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h6,10H,7-8H2,1-5H3/t10-/m1/s1
InChI Key
KGPNNIOVWVIXOR-SNVBAGLBSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
28986-50MG:
28986-10MG:
28986-VAR:
28986-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)