91299
Isobutyryl-L-carnitine
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine isobutyryl ester, iC4-Carnitine
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -22.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤10.0% water (calculated from elemental analysis)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C(C)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t9-/m1/s1
InChI Key
LRCNOZRCYBNMEP-SECBINFHSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
91299-50MG:
91299-10MG:
91299-VAR:
91299-BULK:
アクティブなフィルタ