Merck
772461
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-3-methyl-d3-glutaric acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
3-Hydroxy-3-methyl-d3-pentanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(CD3)(CH2CO2H)2
分子量:
165.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CC(O)(C([2H])([2H])[2H])CC(O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i1D3
InChI Key
NPOAOTPXWNWTSH-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
772461-VAR:
772461-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)