Merck
253049
Sigma-Aldrich
Potash, sulfurated
別名:
Dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide, Liver of sulfur, Sulfurated potash
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥9,920
¥9,920
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥9,920
About This Item
化学式:
K2SO4/(K2Sx)2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥9,920
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
chunks
lumps
組成
sulfide, ≥12.8%
SMILES記法
[K+].[K+].[K]S[K].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
InChI Key
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sulfurated potash may be used in the preparation of N-substituted thionamides such as (+)-(S)-thion-α-methylbutyramide, (+)-(S)-(thionhydratropyl)morpholine and (+)-(S)-N-methylthion-α-methylbutyramide.[1]
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
253049-VAR:
253049-500G:
253049-BULK:
253049-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optical Rotatory Dispersion Studies. XCVII. Anomalous Rotatory Dispersion and Circular Dichroism Curves Associated with Thionamides. Application to Stereochemical Studies of Carboxylic Acids2
Burakevich JV & Djerassi C
Journal of the American Chemical Society, 87(1), 51-60 (1965)