グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
crystals
pH
4.6-5.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解性
water: soluble 263.1 g/L
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.2Na.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
XNZQCYSOYHAYII-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
- トリプル四重極GC-QqQ-MS/MS[ガスクロマトグラフィー-タンデム質量分析(GC-MS/MS)-トリプル四重極(QqQ)分析器]法による、植物クロフサスグリ中の殺虫成分定量用Supel Que Citrate(EN)チューブにおいて。
- 通常QuEChERSと呼ばれている分散固相抽出(dSPE)法。2
- RNA析出溶液の調製
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71635-VAR:
71635-BULK:
71635-250G:
71635-1KG:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック