安全性情報
24546
Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
825RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥29,800
¥29,800
出荷予定日2025年5月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥29,800
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥29,800
出荷予定日2025年5月23日
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22s ga (bevel tip)
特徴
removable needle RN
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 84861
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
250 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1]
アプリケーション
It has been used in an experimental procedure done to determine peptide P1 in solution at single-residue resolution during electron transfer dissociation tandem mass spectrometry.[2]
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
ETD in a traveling wave ion guide at tuned Z-spray ion source conditions allows for site-specific hydrogen/deuterium exchange measurements
Rand, Kasper D., et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 22.10, 1784-1784 (2011)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)