234109
メチルオレンジ
certified by the BSC, certified by the Biological Stain Commission
別名:
4-[4-(ジメチルアミノ)フェニルアゾ]ベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩, アシッドオレンジ52, オレンジIII, ヘリアンチン
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified by the Biological Stain Commission
認証
certified by the BSC
組成
Dye content, ≥85%
pH
3.0-4.4, pink to yellow
λmax
507 nm
SMILES記法
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
InChI Key
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
234109-VAR:
234109-1.5G:
234109-25G:
234109-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)