Merck
21316
Hamilton®マイクロリッターシリンジ、接合針
701 ASN, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥43,800
¥43,800
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥43,800
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥43,800
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
26s ga (cone tip)
特徴
needle type N (cemented needle)
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80389
ニードル長
43 mm (1.71 in.)
容量
10 μL
適合性
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ハミルトンのマイクロリッターシリンジは、液体の注入に使用されます。このシリンジは、ガラス製の円筒とハンドフィット型のステンレススチール製プランジャーでできています。個々のプランジャーは、対応するシリンジのシリンダーにフィットしています。
プランジャーは、他のシリンジには使用できません。
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis . It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1] Syringes can be replaceable or cemented. Cemented have smaller dead volume and shorter lifetimes.[2]
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Robards, Kevin; Jackson, P.E.; Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)