Merck
26722
Hamilton® Microliter syringes, cemented needle with 22° bevel
701 ASN, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle L 43 mm (1.71 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
26s ga
特徴
needle type ASN (fixed)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80399
ニードル長
43 mm (1.71 in.)
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. Syringes are available as both replaceable and cemented. Fixed (cemented) needle have smaller dead volume with shorter lifetime.
Hamilton社製Microliterシリンジは、液体注入用です。 このシリンジは、ガラス製バレルと手になじみやすいステンレス鋼製ピストンからなります。ピストンはひとつひとつが、対応するシリンジの注射筒にぴったり合うようにできています。そのため、他のシリンジには使えません。ステンレス鋼製ピストンにぴったり合ったガラス製注射筒。 注射針は特別な斜端22°のものです。
注:このシリンジはMerlin Microsealセプタムと一緒に使用しないでください。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)