組成
Dye content, 45%
溶解性
water: 1%
λmax
600 nm
&ε; (減衰係数)
≥10000 at 254-260 nm in ethanol at 0.03 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Nc1c(cc(Nc2ccccc2)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c13)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O5S.Na/c21-18-15(28(25,26)27)10-14(22-11-6-2-1-3-7-11)16-17(18)20(24)13-9-5-4-8-12(13)19(16)23;/h1-10,22H,21H2,(H,25,26,27);/q;+1/p-1
InChI Key
LIKZXCROQGHXTI-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
210684-BULK:
210684-VAR:
210684-25G:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック