Merck
210323
Sigma-Aldrich
アシッドブルー 80
Dye content 40 %
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥32,400
¥32,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥32,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H28N2Na2O8S2
CAS番号:
分子量:
678.68
カラーインデックス番号:
61585
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥32,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 40%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
582 nm
627 nm (2nd)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Cc1cc(C)c(c(C)c1Nc2ccc(Nc3c(C)cc(C)c(c3C)S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H30N2O8S2.2Na/c1-15-13-17(3)31(43(37,38)39)19(5)27(15)33-23-11-12-24(26-25(23)29(35)21-9-7-8-10-22(21)30(26)36)34-28-16(2)14-18(4)32(20(28)6)44(40,41)42;;/h7-14,33-34H,1-6H3,(H,37,38,39)(H,40,41,42);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
UHXQPQCJDDSMCB-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
210323-100G:
210323-BULK:
210323-25G:
210323-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)