Merck
A2765
Sigma-Aldrich
アゾカゼイン
protease substrate, chromogenic, powder
別名:
スルファニルアミド-アゾカゼイン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,100
5 G
¥20,000
10 G
¥34,300
25 G
¥67,900
¥10,100
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,100
5 G
¥20,000
10 G
¥34,300
25 G
¥67,900
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
¥10,100
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
アゾカゼイン, protease substrate
由来生物
bovine
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
溶解性
water: 5 mg/mL, clear, orange to very deep orange
&ε; (減衰係数)
≥25 at 440 nm in 0.1 M NaOH at 1%
保管温度
2-8°C
詳細
アゾカゼインは、カゼインの発色性誘導体です。[1]アゾカゼインは、プロテアーゼによって分解されると、紫外吸光度が高いTCA可溶性のアゾペプチドを生じます。このアゾカゼインアッセイは、グルコースおよび無機塩類から合成した基質の細菌発酵によるプロテアーゼ産生量の推定のために、広く使用されています。[2]
アプリケーション
アゾカゼインは、プロテアーゼ活性測定用の基質として使用されています。[3][4][5]
アゾカゼインは、実験動物でアミロイドAアミロイドーシスの誘導に用いられる炎症性物質です。
アゾカゼインは、非特異的なプロテアーゼの基質です。 カゼインの加水分解によってアゾ色素が培地中に放出され、この色素は波長440 nmの吸光度で検出されます。
関連事項
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「azocasein protease assay」をご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2765-10G:
A2765-25G:
A2765-5G:
A2765-1G:
A2765-BULK:
A2765-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alejandro L Antonia et al.
PLoS neglected tropical diseases, 15(10), e0009224-e0009224 (2021-10-29)
Leishmaniasis is a neglected tropical disease with diverse outcomes ranging from self-healing lesions, to progressive non-healing lesions, to metastatic spread and destruction of mucous membranes. Although resolution of cutaneous leishmaniasis is a classic example of type-1 immunity leading to self-healing
Azocasein assay for alkaline protease in complex fermentation broth
Iversen SL and Jorgensen MH
Biotechnol. Tech., 9(8), 573-576 (1995)
Isolation and characterization of chitinolytic Streptomyces sp. MT7 and its antagonism towards wood-rotting fungi
Nagpure, A, et al.
Annals of Microbiology, 64(2), 531-541 (2014)
Zhisheng Xu et al.
PloS one, 6(8), e23562-e23562 (2011-09-03)
Halolysin SptA from haloarchaeon Natrinema sp. J7 consists of a subtilisin-like catalytic domain and a C-terminal extension (CTE) containing two cysteine residues. In this report, we have investigated the function of the CTE using recombinant enzymes expressed in Haloferax volcanii
Recombinant proteins from plants: production and isolation of clinically useful compounds, 3 (1998)
質問
  1. A2765 Sigma-Aldrich アゾカゼイン この製品に含まれるアゾ色素を標品として使用したいのですが、どの化合物になるでしょうか?
    1 回答
    1. This product is prepared by reaction of the diazotized form of Sulfanilamide with casein. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/768/303/a2765pis.pdf