Merck
201960
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 25
Dye content 40 %
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥18,500
¥18,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥18,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H20N5NaO6S2
CAS番号:
分子量:
549.55
カラーインデックス番号:
18835
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥18,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
組成
Dye content, 40%
λmax
392 nm
&ε; (減衰係数)
13200 at 259 nm in H2O at 0.03 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Cc1ccc(cc1S(=O)(=O)Nc2ccccc2)\N=N\c3c(C)nn(c3O)-c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C23H21N5O6S2.Na/c1-15-8-9-18(14-21(15)35(30,31)27-17-6-4-3-5-7-17)24-25-22-16(2)26-28(23(22)29)19-10-12-20(13-11-19)36(32,33)34;/h3-14,27,29H,1-2H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b25-24+;
InChI Key
VKLQVFKYJGXGKQ-QREUMGABSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
201960-VAR:
201960-10G:
201960-BULK:
201960-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shumin Xia et al.
Cell reports, 28(5), 1251-1267 (2019-08-01)
Mechanical cues influence pluripotent stem cell differentiation, but the underlying mechanisms are not well understood. Mouse embryonic stem cells (mESCs) exhibit unusual cytomechanical properties, including low cell stiffness and attenuated responses to substrate rigidity, but the underlying structural basis remains