蒸気密度
3 (vs air)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
819 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
9 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
n20/D 1.405
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChI Key
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
68.9 °F - closed cup
引火点(℃)
20.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19954-1ML-F:
19954-VAR-F:
19954-BULK-F:
19954-5ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック