アッセイ
≥99.8% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
n20/D 1.398
bp
128 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
84.2 °F
引火点(℃)
29 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
94560-1ML:
94560-5ML:
94560-BULK:
94560-VAR:
アクティブなフィルタ