Merck
16025
Millipore
ブリリアントグリーン胆汁乳糖ブロス
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
別名:
BRILA-ブロス, ブリリアントグリーン胆汁ブイヨン2%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥35,500
¥35,500
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥35,500
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
¥35,500
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
認証
according to GB 4789.3-2016
according to ISO 4831:2006
according to ISO 4832:2006
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
brilliant green, 0.0133 g/L
lactose, 10 g/L
ox-bile (dried), 20 g/L
peptone, 10 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective for Enterobacter spp.
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
関連するカテゴリー
アプリケーション
水、牛乳、食品などに含まれるE. coliなどの糞便性大腸菌群の選択的増菌や、発光法またはMPN法による菌数測定に。
調製ノート
40gを蒸留水1Lに溶解します。121℃で15分間高圧蒸気滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
16025-VAR:
16025-500G:
16025-100G:
16025-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A new synthetic, selective, liquid medium for determination of coliform bacteria.
G Szita et al.
Acta veterinaria Hungarica, 34(3-4), 145-149 (1986-01-01)
資料
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
プロトコル
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.