16966
アルジカルブ (N-メチル-13C,d3 カルバモイル-13C)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(1E)-2-Methyl-2-(methylthio)-O-[(methyl-13C-d3-amino)carbonyl-13C]oxime propanal
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
詳細
Isotopic Enrichment ≥98%
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
−20°C
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)SC
InChI
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
InChI Key
QGLZXHRNAYXIBU-FONWFMSDSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
16966-VAR:
16966-BULK:
16966-5MG:
アクティブなフィルタ