Merck
31716
Supelco
チオシクラム シュウ酸水素塩
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,100
¥10,100
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NS3 · C2H2O4
CAS番号:
分子量:
271.38
Beilstein:
4771240
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥10,100
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O.CN(C)C1CSSSC1
InChI
1S/C5H11NS3.C2H2O4/c1-6(2)5-3-7-9-8-4-5;3-1(4)2(5)6/h5H,3-4H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
ICTQUFQQEYSGGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Thiocyclam hydrogenoxalate is a derivative of nereistoxin, isolated from a marine annelid, Lubriconereis heteropoda Marenz.[1] It is used as a pesticide for agricultural practices.[1]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Thiocyclam hydrogenoxalate may be used as a reference standard in the determination of thiocyclam hydrogenoxalate in technical products and pharmaceutical formulations using reversed-phase high performance liquid chromatography with ultraviolet detection (RP-HPLC-UV).[1]
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>266.0 °F
引火点(℃)
> 130 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
31716-BULK:
31716-VAR:
31716-100MG:4548173296029
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Updated General Techniques and Additional Pesticides, 1150(1-2), 208-214 (2013)