Merck
16911
Supelco
過酸化水素 溶液
30 % (w/w), for inorganic trace analysis, for ultratrace analysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2O2
CAS番号:
分子量:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品16911は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
フォーム
liquid
シェルフライフ
~5 yr
濃度
25-35%
30 % (w/w)
密度
1.11 g/mL at 20 °C
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤10 μg/kg
chloride (Cl-): ≤25 μg/kg
fluoride (F-): ≤1000 μg/kg
nitrate (NO3-): ≤250 μg/kg
phosphate (PO43-): ≤25 μg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 μg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤0.01 μg/kg
Al: ≤0.2 μg/kg
As: ≤0.05 μg/kg
Au: ≤0.01 μg/kg
B: ≤0.3 μg/kg
Ba: ≤0.05 μg/kg
Be: ≤0.01 μg/kg
Bi: ≤0.01 μg/kg
Ca: ≤2 μg/kg
Cd: ≤0.01 μg/kg
Ce: ≤0.01 μg/kg
Co: ≤0.01 μg/kg
Cr: ≤0.05 μg/kg
Cs: ≤0.01 μg/kg
Cu: ≤0.05 μg/kg
Dy: ≤0.01 μg/kg
Er: ≤0.01 μg/kg
Eu: ≤0.01 μg/kg
Fe: ≤0.2 μg/kg
Ga: ≤0.01 μg/kg
Gd: ≤0.01 μg/kg
Ge: ≤0.01 μg/kg
Hf: ≤0.01 μg/kg
Hg: ≤0.1 μg/kg
Ho: ≤0.01 μg/kg
In: ≤0.01 μg/kg
Ir: ≤0.01 μg/kg
K: ≤0.5 μg/kg
La: ≤0.01 μg/kg
Li: ≤0.01 μg/kg
Lu: ≤0.01 μg/kg
Mg: ≤0.2 μg/kg
Mn: ≤0.01 μg/kg
Mo: ≤0.01 μg/kg
N: ≤2000 μg/kg
Na: ≤0.5 μg/kg
Nb: ≤0.01 μg/kg
Nd: ≤0.01 μg/kg
Ni: ≤0.05 μg/kg
Os: ≤0.05 μg/kg
Pb: ≤0.1 μg/kg
Pd: ≤0.01 μg/kg
Pr: ≤0.01 μg/kg
Pt: ≤0.1 μg/kg
Rb: ≤0.01 μg/kg
Re: ≤0.01 μg/kg
Rh: ≤0.01 μg/kg
Ru: ≤0.01 μg/kg
Sb: ≤0.02 μg/kg
Sc: ≤0.05 μg/kg
Se: ≤0.05 μg/kg
Sm: ≤0.01 μg/kg
Sn: ≤0.01 μg/kg
Sr: ≤0.01 μg/kg
Tb: ≤0.01 μg/kg
Te: ≤0.01 μg/kg
Th: ≤0.01 μg/kg
Ti: ≤0.1 μg/kg
Tl: ≤0.01 μg/kg
Tm: ≤0.01 μg/kg
U: ≤0.01 μg/kg
V: ≤0.01 μg/kg
W: ≤0.02 μg/kg
Y: ≤0.01 μg/kg
Yb: ≤0.01 μg/kg
Zn: ≤0.2 μg/kg
Zr: ≤0.01 μg/kg
SMILES記法
OO
保管温度
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 牛乳中の過酸化水素定量のための電気化学的に設計された 3D バイメタルナノフラワーを採用したスマートフォン統合型自動センサー: この革新的な研究は、牛乳中の過酸化水素濃度を検出するセンサーの開発に高純度過酸化水素を応用し、食品の安全性と品質保証のための高度な技術を統合したことを実証しています(Kumari et al., 2024)。
  • 水中の新しい過酸化水素活性剤の評価と、新たな懸念の汚染物質に対する活性種の比較: この研究では、過酸化水素溶液を使用して水処理プロセス用の新しい活性剤を評価し、環境試験と修復活動におけるそれらの重要な役割を実証しています(Farinelli et al., 2024)。
  • アルブミンは、シミュレートされた炎症環境で Ti-Nb 合金の酸化を抑制します: 材料科学の研究では、過酸化水素溶液がバイオメディカル合金の酸化耐性の研究に利用されており、耐久性と安全性に優れた医療用インプラントの開発におけるその重要性が強調されています(Sotniczuk et al., 2024)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16911-BULK-F:
16911-5L-F:
16911-VAR-F:
16911-1L-F:
16911-250ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shoichi Iriguchi et al.
Blood, 125(2), 370-382 (2014-10-29)
Although overexpression of T-bet, a master transcription factor in type-1 helper T lymphocytes, has been reported in several hematologic and immune diseases, its role in their pathogenesis is not fully understood. In the present study, we used transgenic model mice
Osamu Sakai et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(1), 538-543 (2015-01-13)
The purpose of the present study was to investigate the role of glutathione peroxidase 4 (GPx4) in conjunctival epithelial cells. An immortalized human conjunctival epithelial cell line was used. Cells were transfected with catalase, GPx1, GPx4, SOD1, SOD2, or control
Koen van der Maaden et al.
Pharmaceutical research, 31(7), 1846-1854 (2014-01-29)
The aim of the study was to develop a cheap and fast method to produce hollow microneedles and an applicator for injecting vaccines into the skin at a pre-defined depth and test the applicability of the system for dermal polio
Esther P M Tjin et al.
Cancer immunology research, 2(6), 538-546 (2014-06-05)
In this study, we investigated a large series of immune (escape) markers, relevant to T-cell function, as potential biomarkers for clinical outcome following immunotherapy. We retrospectively studied the expression of immune (escape) markers in metastatic melanoma tissues of 27 patients
Martin Augsten et al.
Cancer research, 74(11), 2999-3010 (2014-04-09)
Cancer-associated fibroblasts (CAF) stimulate tumor growth and metastasis. Signals supporting CAF function are thus emerging as candidate therapeutic targets in the tumor microenvironment. The chemokine CXCL14 is a potent inducer of CAF protumorigenic functions. This study is aimed at learning
質問
1–9/9 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Is this product stabilized/inhibited like 216713?
    1 回答
    1. This product is not indicated as containing a stabilizer.
      役に立ちましたか?
  4. Is this solution, product 16911, ISO certified?
    1 回答
    1. This product has been assigned a quality level of 100 and is not considered to be ISO-certified. Please see the link below to review further information regarding assigned product quality levels:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program
      役に立ちましたか?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  6. What is the pH of a 30% hydrogen peroxide solution?
    1 回答
    1. The pH of a 30 % hydrogen peroxide solution is typically between 3 and 4.
      役に立ちましたか?
  7. Can hydrogen peroxide be detected spectrophotometrically?
    1 回答
    1. Hydrogen peroxide has a molar extinction coefficient of 43.6 at 240 nm.
      役に立ちましたか?
  8. What is the molarity of the 30% hydrogen peroxide solution?
    1 回答
    1. The molarity of a 30 % hydrogen peroxide solution is 9.8 M based on a density of 1.11 g/ml.
      役に立ちましたか?
  9. How stable is the 30 % hydrogen peroxide solution?
    1 回答
    1. Although dilute solutions of hydrogen peroxide have a limited shelf life, the 30% solution (when properly stored) has a shelf life measured in years. Please see the certificate of analysis for the recommend retest date for a particular lot of Product No. 16911.