Merck
16237
Supelco
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl acetate
pharmaceutical impurity standard
別名:
Aciclovir Related Compound A (USP), Aciclovir impurity A (PhEur)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O4
CAS番号:
分子量:
267.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤10.0% HPLC impurities
≤5% related solvents
≤5% water
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17)
InChI Key
DMHAXLGAKQREIL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl acetate (impurity A) is the acetate form of acyclovir. It can be path indicative in the synthesis of acyclovir.[1]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
16237-50MG:
16237-50MG-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A L Huidobro et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 37(4), 687-694 (2005-03-31)
Acyclovir, guanine, and impurity A have been baseline separated with isocratic conditions at pH=3.0 and run time under 15 min by employing a SB-CN column from Agilent (150 mm x 4.6mm and 3.5 microm). Moreover, when run time was increased