Merck
15594
Sigma-Aldrich
ボラン-テトラヒドロフラン錯体 溶液
purum, ~1 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BH3OC4H8
CAS番号:
分子量:
85.94
Beilstein:
3668402
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
グレード
purum
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
~1 M in THF
不純物
≤20% diethylether
密度
0.87 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
InChI Key
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
還元剤です。[1]; 特定のオキシムを選択的に還元してヒドロキシルアミンにします。[2]; ルイス酸介在物質として不斉ボランを調製します。[3][4]
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G.A. Molander et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 2759-2759 (1992)
F.A.J. Kerdesky et al.
Synthetic Communications, 21, 2203-2203 (1991)
E.R. Parmee et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 9365-9365 (1991)
H.C. Brown et al.
Tetrahedron, 35, 567-567 (1979)