Merck
702757
Sigma-Aldrich
カリウムtert-ペントキシド 溶液
2 M in THF
別名:
カリウムtert-アミラート, カリウム(2-メチル-2-ブトキシド), カリウムtert-ペンチラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥48,500
500 ML
¥164,000
¥48,500
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥48,500
500 ML
¥164,000
About This Item
化学式:
CH3CH2C(CH3)2OK
CAS番号:
分子量:
126.24
Beilstein:
4149025
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥48,500
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
2 M in THF
密度
0.920 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[K+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.K/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
カリウムtert-ペントキシド溶液は、強い、立体障害のあるアルコキシド塩基であり、無油水素化カリウムを無水溶媒中で無水t-ペンチルアルコールで処理して調製したものです。
アプリケーション
カリウムtert-ペントキシドは以下の用途に塩基として使用されています:
  • ケトエステルと臭化メチルトリフェニルホスホニウムとのWittig反応によるアルケンの合成。
  • パラジウム触媒によるBuchwald-Hartwigアミノ化反応。
以下の用途にも使用されています:
  • 向山アルドール反応におけるLewis塩基触媒として用いられるカリウムtert-ペントキシドクラウンエーテル錯体の調製。
  • (ジフルオロメチル)トリメチルシランの活性化剤として、イソチオシアネートと反応してα, α-ジフルオロメチルチオアミドを合成するジフルオロメチルカルボアニオンを生成。
特徴および利点
空気および湿気がない条件下で、ベンゼンまたはトルエンに溶かしたカリウムtert-ペントキシドを冷蔵庫で最長1年間、顕著な劣化なしに保存することができます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - Solvent
引火点(℃)
-17 °C - Solvent
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
702757-BULK:
702757-100ML:4548173298603
702757-500ML:4548173314570
702757-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)