Merck
12926
Sigma-Aldrich
酸化コバルト(III)
purum, ≥70% Co basis, black
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Co2O3
CAS番号:
分子量:
165.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥70% Co basis
フォーム
powder
black
微量陽イオン
Fe: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤3000 mg/kg
Pb: ≤200 mg/kg
SMILES記法
O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/2Co.3O
InChI Key
UPWOEMHINGJHOB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12926-1KG-R:
12926-6X1KG-R:
12926-VAR-R:
12926-25KG-R:
12926-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kinetics and reaction stoichiometry in the reductive dissolution of manganese (IV) dioxide and Co (III) oxide by hydroquinone.
Stone AT and Ulrich H-J.
Journal of Colloid and Interface Science, 132(2), 509-522 (1989)
Wet oxidation of oxygen-and nitrogen-containing organic compounds catalyzed by cobalt (III) oxide.
Ito MM, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 28(7), 894-899 (1989)